2-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]oxirane
Proveedor: Apollo Scientific
PC300681-1G PC300681-5G PC300681-10G
APOSPC300681-1GEA 173 EUR
APOSPC300681-1G APOSPC300681-5G APOSPC300681-10G
2-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]oxirane
2-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]oxirane
Formula: C₉H₈F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09741082
Núm. CAS: 169286-61-7