1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-1,4-diazepane, 1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepane
PC300684-10G PC300684-1G PC300684-5G
APOSPC300684-10GEA 384 EUR
APOSPC300684-10G APOSPC300684-1G APOSPC300684-5G
1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
Formula: C₁₁H₁₄F₃N₃
MW: 245,244 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C (0,1 mm Hg)
Pto. de fusión: 50…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00661783
Núm. CAS: 306934-70-3
UN: 3259
ADR: 8,III