N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
PC300686-1G PC300686-5G
APOSPC300686-1GEA 198 EUR
APOSPC300686-1G APOSPC300686-5G
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amine
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amine
Formula: C₁₀H₈BrF₃N₂OS
MW: 341,148 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074545
Núm. CAS: 1427460-45-4