5-(4-Fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300688-1G PC300688-5G
APOSPC300688-1GEA 198 EUR
APOSPC300688-1G APOSPC300688-5G
5-(4-Fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
5-(4-Fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₁₂H₇FN₂OS
MW: 246,26 g/mol
Pto. de fusión: 190…192 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00297812
Núm. CAS: 35978-37-1