2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(4-Cyano-3,5-difluorophenyl)morpholine
PC300690-1G PC300690-250MG
APOSPC300690-1GEA 546 EUR
APOSPC300690-1G APOSPC300690-250MG
2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
Formula: C₁₁H₁₀F₂N₂O
Pto. de fusión: 112…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19442761
Núm. CAS: 840481-30-3