1-{[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-4-methylpiperazine
Proveedor: Apollo Scientific
PC300691-1G PC300691-5G
APOSPC300691-1GEA 198 EUR
APOSPC300691-1G APOSPC300691-5G
1-{[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-4-methylpiperazine
1-{[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-4-methylpiperazine
Formula: C₁₂H₁₄BrF₃N₂O₂S
MW: 387,216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19442764
Núm. CAS: 486422-42-8