Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300696-100G PC300696-10G PC300696-25G
APOSPC300696-100GEA 290 EUR
APOSPC300696-100G APOSPC300696-10G APOSPC300696-25G
Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate 99%
Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate
Formula: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,119 g/mol
Pto. Ebullición: 130…135 °C (100 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203702
Núm. CAS: 20372-66-1