(2Z)-4-{[3-(Difluoromethoxy)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC300699-1G
PC300699-250MG
PC300699-5G
APOSPC300699-1GEA
163
EUR
APOSPC300699-1G
APOSPC300699-250MG
APOSPC300699-5G
(2Z)-4-{[3-(Difluoromethoxy)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
(2Z)-4-{[3-(Difluoromethoxy)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
Formula:
C₁₁H₉F₂NO₄ MW: 257,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20037424 Núm. CAS: 1216321-25-3 |