3-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300706-1G PC300706-250MG
APOSPC300706-1GEA 290 EUR
APOSPC300706-1G APOSPC300706-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₄BrF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09749936
Núm. CAS: 1000342-21-1