Ethyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC300712-1G PC300712-5G
APOSPC300712-1GEA 102 EUR
APOSPC300712-1G APOSPC300712-5G
Ethyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Ethyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₁₀H₈F₃NO₄
MW: 263,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12406841
Núm. CAS: 702673-02-7