Methyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300717-1G PC300717-5G PC300717-25G
APOSPC300717-1GEA 43.5 EUR
APOSPC300717-1G APOSPC300717-5G APOSPC300717-25G
Methyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Methyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₆ClFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06204184
Núm. CAS: 57381-36-9