Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300718-1G PC300718-5G
APOSPC300718-1GEA 97.3 EUR
APOSPC300718-1G APOSPC300718-5G
Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈ClFO₂
MW: 202,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06205125
Núm. CAS: 773139-56-3