3-{4-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC300723-1G PC300723-10G PC300723-5G
APOSPC300723-1GEA 337 EUR
APOSPC300723-1G APOSPC300723-10G APOSPC300723-5G
3-{4-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
3-{4-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Formula: C₁₄H₁₈F₃N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12545993
Núm. CAS: 1227955-01-2