3-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300740-1G PC300740-250MG
APOSPC300740-1GEA 34.8 EUR
APOSPC300740-1G APOSPC300740-250MG
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₄ClF₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17168284
Núm. CAS: 1355171-48-0