Methyl 3,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC300747-1G
PC300747-250MG
APOSPC300747-1GEA
655
EUR
APOSPC300747-1G
APOSPC300747-250MG
Methyl 3,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formula:
C₉H₅F₅O₂ MW: 240.127 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11042814 Núm. CAS: 1427460-23-8 |