8-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300754-1G PC300754-250MG
APOSPC300754-1GEA 166 EUR
APOSPC300754-1G APOSPC300754-250MG
8-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄BrFN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20923664
Núm. CAS: 1368664-08-7