Methyl 2,3,5-trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC300763-5G PC300763-250MG
APOSPC300763-5GEA 928 EUR
APOSPC300763-5G APOSPC300763-250MG
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoate
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoate
Formula: C₁₂H₁₂F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28040514
Núm. CAS: 1858257-29-0