4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC300766-1G PC300766-250MG
APOSPC300766-1GEA 111 EUR
APOSPC300766-1G APOSPC300766-250MG
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₃F₃N₂O₂
MW: 192,095 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11106713
Núm. CAS: 220880-12-6