2-Methyl-3-(1H-pyrazol-5-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300770-1G PC300770-100MG PC300770-250MG
APOSPC300770-1GEA 139 EUR
APOSPC300770-1G APOSPC300770-100MG APOSPC300770-250MG
2-Methyl-3-(1H-pyrazol-5-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Methyl-3-(1H-pyrazol-5-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₁₀H₈F₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27995624
Núm. CAS: 1818100-16-1