3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-1-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one hydrobromide
PC300773-1G
PC300773-250MG
PC300773-5G
APOSPC300773-1GEA
226
EUR
APOSPC300773-1G
APOSPC300773-250MG
APOSPC300773-5G
3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Formula:
C₉H₇BrF₃NO·BrH MW: 362.969 g/mol Pto. de fusión: 145…150 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28040497 Núm. CAS: 1377962-47-4 |