6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300776-1G
APOSPC300776-1GEA 1810 EUR
APOSPC300776-1G
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Formula: C₈H₆F₃N₃
MW: 201,149 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22076853
Núm. CAS: 1536950-06-7