3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC300781-1G PC300781-250MG PC300781-5G
APOSPC300781-1GEA 0 EUR
APOSPC300781-1G APOSPC300781-250MG APOSPC300781-5G
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₇F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26939177
Núm. CAS: 149739-45-7