Methyl 2,5-difluoro-4-morpholin-4-ylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC300786-1G PC300786-250MG
APOSPC300786-1GEA 290 EUR
APOSPC300786-1G APOSPC300786-250MG
Methyl 2,5-difluoro-4-morpholin-4-ylbenzoate
Methyl 2,5-difluoro-4-morpholin-4-ylbenzoate
Formula: C₁₂H₁₃F₂NO₃
MW: 257,233 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28103347
Núm. CAS: 1858251-27-0