Methyl 2,5-difluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC300788-1G PC300788-5G PC300788-250MG
APOSPC300788-1GEA 290 EUR
APOSPC300788-1G APOSPC300788-5G APOSPC300788-250MG
Methyl 2,5-difluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Methyl 2,5-difluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Formula: C₁₃H₁₆F₂N₂O₂
MW: 270,275 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28103349
Núm. CAS: 1858251-84-9