Methyl 4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-2,5-difluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC300790-1G PC300790-250MG PC300790-5G
APOSPC300790-1GEA 325 EUR
APOSPC300790-1G APOSPC300790-250MG APOSPC300790-5G
Methyl 4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-2,5-difluorobenzoate
Methyl 4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-2,5-difluorobenzoate
Formula: C₁₄H₁₇F₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28103351
Núm. CAS: 1858250-79-9