N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC300798-1G PC300798-250MG
APOSPC300798-1GEA 174 EUR
APOSPC300798-1G APOSPC300798-250MG
N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Formula: C₈H₉ClFN
MW: 173,615 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013628
Núm. CAS: 62924-64-5
UN: 2735
ADR: 8,III