3-Chloro-4,4,4-trifluoro-2-phenylbut-2-enal
Proveedor: Apollo Scientific
PC300800-1G PC300800-10G PC300800-5G
APOSPC300800-1GEA 223 EUR
APOSPC300800-1G APOSPC300800-10G APOSPC300800-5G
3-Chloro-4,4,4-trifluoro-2-phenylbut-2-enal
3-Chloro-4,4,4-trifluoro-2-phenylbut-2-enal
Formula: C₁₀H₆ClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972765
Núm. CAS: 119197-24-9