3-Amino-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300802-1G PC300802-5G
APOSPC300802-1GEA 386 EUR
APOSPC300802-1G APOSPC300802-5G
3-Amino-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
3-Amino-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₃
MW: 249,187 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00764454
Núm. CAS: 213192-56-4