N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC300812-1G PC300812-5G
APOSPC300812-1GEA 296 EUR
APOSPC300812-1G APOSPC300812-5G
N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Formula: C₁₄H₁₄FNO
MW: 231,265 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11631331
Núm. CAS: 1095078-57-1