N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300813-1G PC300813-5G PC300813-250MG
APOSPC300813-1GEA 256 EUR
APOSPC300813-1G APOSPC300813-5G APOSPC300813-250MG
N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Formula: C₁₄H₁₄FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11631315
Núm. CAS: 1095045-47-8