Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300816-1G PC300816-5G
APOSPC300816-1GEA 69.6 EUR
APOSPC300816-1G APOSPC300816-5G
Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Formula: C₁₁H₁₂F₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28148236
Núm. CAS: 1823562-23-7