2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC300817-1G PC300817-5G
APOSPC300817-1GEA 91.5 EUR
APOSPC300817-1G APOSPC300817-5G
2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 97%
2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,128 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847151
Núm. CAS: 1060739-01-6