N-(4-Chlorophenyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Proveedor: Apollo Scientific
PC300821-1G
PC300821-5G
APOSPC300821-1GEA
147
EUR
APOSPC300821-1G
APOSPC300821-5G
N-(4-Chlorophenyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
N-(4-Chlorophenyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Formula:
C₁₃H₁₀ClFN₂O MW: 264,683 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00018540 Núm. CAS: 404-51-3 |