N-(4-Chlorophenyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Proveedor: Apollo Scientific
PC300822-1G PC300822-5G
APOSPC300822-1GEA 125 EUR
APOSPC300822-1G APOSPC300822-5G
N-(4-Chlorophenyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
N-(4-Chlorophenyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Formula: C₁₄H₁₀ClF₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02632654
Núm. CAS: 54730-71-1