N-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)thiourea
Proveedor: Apollo Scientific
PC300824-1G PC300824-5G
APOSPC300824-1GEA 125 EUR
APOSPC300824-1G APOSPC300824-5G
N-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)thiourea
N-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)thiourea
Formula: C₇H₅Br₂FN₂S
MW: 327.999 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28148245
Núm. CAS: 1823494-62-7