Ethyl chloro[(2-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-2-(2-fluoro-phenyl-hydrazono)-acetic acid ethyl ester
PC300846-1G
PC300846-5G
APOSPC300846-1GEA
154
EUR
APOSPC300846-1G
APOSPC300846-5G
Ethyl chloro[(2-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Ethyl chloro[(2-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Formula:
C₁₀H₁₀ClFN₂O₂ MW: 244,65 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06809224 Núm. CAS: 64989-74-8 |