5-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC300847-1G PC300847-5G PC300847-10G
APOSPC300847-1GEA 161 EUR
APOSPC300847-1G APOSPC300847-5G APOSPC300847-10G
5-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioamide
5-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioamide
Formula: C₅H₆F₃N₃OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03150934
Núm. CAS: 219986-56-8