N,N-Diisopropyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC300859-1G PC300859-5G
APOSPC300859-1GEA 248 EUR
APOSPC300859-1G APOSPC300859-5G
N,N-Diisopropyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
N,N-Diisopropyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formula: C₁₄H₁₉F₃N₂O
MW: 288,309 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28987630
Núm. CAS: 1980049-28-2