N'-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Proveedor: Apollo Scientific
PC300860-1G PC300860-5G
APOSPC300860-1GEA 187 EUR
APOSPC300860-1G APOSPC300860-5G
N'-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)-N,N-diisopropylthiourea
N'-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Formula: C₁₃H₁₇Br₂FN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28987634
Núm. CAS: 1980054-14-5