N,N-Diisopropyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide

Proveedor: Apollo Scientific

PC300861-1G PC300861-5G
APOSPC300861-1GEA 187 EUR
APOSPC300861-1G APOSPC300861-5G
N,N-Diisopropyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
N,N-Diisopropyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formula: C₁₃H₁₇F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27939889
Núm. CAS: 765298-12-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR