Methyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC300862-1G PC300862-5G
APOSPC300862-1GEA 186 EUR
APOSPC300862-1G APOSPC300862-5G
Methyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Methyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Formula: C₁₄H₉ClF₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03644664
Núm. CAS: 852952-21-7