1,1,1-Trifluoro-3-(1H-pyrazol-1-yl)propan-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300870-1G PC300870-250MG
APOSPC300870-1GEA 418 EUR
APOSPC300870-1G APOSPC300870-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-(1H-pyrazol-1-yl)propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-(1H-pyrazol-1-yl)propan-2-ol
Formula: C₆H₇F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19602661
Núm. CAS: 1342051-08-4