1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300871-1G PC300871-250MG
APOSPC300871-1GEA 69.6 EUR
APOSPC300871-1G APOSPC300871-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Formula: C₉H₁₇F₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02082049
Núm. CAS: 477847-03-3