1,1,1-Trifluoro-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300873-1G PC300873-250MG PC300873-5G
APOSPC300873-1GEA 58 EUR
APOSPC300873-1G APOSPC300873-250MG APOSPC300873-5G
1,1,1-Trifluoro-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-ol
Formula: C₇H₁₂F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466829
Núm. CAS: 959045-77-3