1,1,1-Trifluoro-3-piperidin-1-ylpropan-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300875-1G PC300875-250MG PC300875-5G
APOSPC300875-1GEA 29 EUR
APOSPC300875-1G APOSPC300875-250MG APOSPC300875-5G
1,1,1-Trifluoro-3-piperidin-1-ylpropan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-piperidin-1-ylpropan-2-ol
Formula: C₈H₁₄F₃NO
MW: 197,198 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00551090
Núm. CAS: 478050-22-5