N,N-Diisopropyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC300883-10G PC300883-1G PC300883-5G
APOSPC300883-10GEA 789 EUR
APOSPC300883-10G APOSPC300883-1G APOSPC300883-5G
N,N-Diisopropyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
N,N-Diisopropyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formula: C₁₃H₁₈F₃NO₃S
MW: 325,347 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28992264
Núm. CAS: 1993322-94-3