1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
PC300890-10G PC300890-1G PC300890-5G
APOSPC300890-10GEA 1250 EUR
APOSPC300890-10G APOSPC300890-1G APOSPC300890-5G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₈ClFO
MW: 174.6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973766
Núm. CAS: 878572-03-3