3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC300891-1G PC300891-250MG
APOSPC300891-1GEA 219 EUR
APOSPC300891-1G APOSPC300891-250MG
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₆ClFN₂
MW: 196,609 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09860598
Núm. CAS: 154258-78-3