Ethyl (6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300896-1G PC300896-5G
APOSPC300896-1GEA 513 EUR
APOSPC300896-1G APOSPC300896-5G
Ethyl (6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Ethyl (6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Formula: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22552235
Núm. CAS: 1315359-46-6