2-Chloro-5-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC300936-1G
PC300936-5G
PC300936-250MG
APOSPC300936-1GEA
560
EUR
APOSPC300936-1G
APOSPC300936-5G
APOSPC300936-250MG
2-Chloro-5-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-5-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula:
C₉H₅ClFNO MW: 197,594 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05178217 Núm. CAS: 535925-49-6 |